577944
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700
Umicore
Sinonimo/i:
Hoveyda-Grubbs Catalyst® 1st Generation, Hoveyda-Grubbs Catalyst® M70 (C601), Dichloro(2-isopropoxyphenylmethylene) (tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Dichloro(o-isopropoxyphenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
Punto di fusione
195-197 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(c1ccccc1OC(C)C)=[Ru](\Cl)Cl.C2CCC(CC2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C18H33P.C10H12O.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h16-18H,1-15H2;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
KMKCJXPECJFQPQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Learn more about our metathesis catalysts
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Research in the Grubbs group has centered on the development and application of a suite of highly active, selective, and bench stable ruthenium alkylidene complexes capable of catalyzing versatile olefin metatheses.