682365
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(3-methyl-2-butenylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Umicore
Sinonimo/i:
Isopentenylidene(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) dichloride
Scegli un formato
23,38 €
Prezzo di listino33,40 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
23,38 €
Prezzo di listino33,40 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C\C(C)=C/C=[Ru](Cl)(Cl)=C4N(CCN4c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C
InChI
1S/C21H26N2.C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
LCOFYVWULBZOTA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Product License
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.