Documenti fondamentali
720224
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromopyridine
97%
Scegli un formato
1 G
34,70 €
34,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
34,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
142-146 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)