Vai a
89426
3-Sulfo-N-succinimidyl benzoate sodium salt
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(Benzoyloxy)-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic acid sodium salt, Benzoic acid (3-sulfo-N-succinimidyl) ester sodium salt, Benzoic acid N-hydroxysulfosuccinimide ester sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8NNaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.24
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10311265
Per informazioni sul prodotto 89426, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO7S.Na/c13-9-6-8(20(16,17)18)10(14)12(9)19-11(15)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
MDKFDOUBUQSEDS-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)