Documenti fondamentali
563382
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide
Sinonimo/i:
(R)-(+)-(3-Chlorophenyl)oxirane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Attività ottica
[α]20/D +19°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
67-68 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
YVMKRPGFBQGEBF-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide may be used as an intermediate for the synthesis of 4-aminopiperidine based human β3-adrenergic receptor (AR) agonists.[1]
Reactant involved in:
  • Diastereoselective Wadsworth-Emmons cyclopropanation for synthesis of quaternaty cyclopropyl esters
  • Synthesis of phenylethanolamine derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Stereoselective ring-opening for synthesis of β-aryloxy-substituted alcohols and amines
  • Synthesis of Biphenyl benzoic acid derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Synthesis of (S)-2-, 3-, and 4-chlorostyrene oxides with epoxide hydrolase
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
4-Aminopiperidine ureas as potent selective agonists of the human ? 3-Adrenergic receptor.
Ashwell MA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 11(24), 3123-3127 (2001)