Documenti
534765
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)oxirane
95%
Sinonimo/i:
4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. eboll.
92 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
72.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.2 °C - closed cup