407739
L-tert-Leucinol
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-butanol
Scegli un formato
39,27 €
Prezzo di listino56,10 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
39,27 €
Prezzo di listino56,10 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-tert-Leucinol, 98%
Saggio
98%
Attività ottica
[α]26/D +37°, c = 1.5 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4,7H2,1-3H3/t5-/m1/s1
JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)