Documenti
560057
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
97%
Sinonimo/i:
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-didodecylfluorene, 9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H56Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
660.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
P. eboll.
180 °C/0.15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C37H56Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup