557390
2-Chloro-4-nitropyridine
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?