553603
2,3-Dibromomaleimide
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dibromopyrrole-2,5-dione
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
228-231 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
maleimide
Stringa SMILE
BrC1=C(Br)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4HBr2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h(H,7,8,9)
BIKSKRPHKQWJCW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)