Documenti fondamentali
125911
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-m-xylene
greener alternative
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
Scegli un formato
10 G
151,00 €
25 G
238,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
151,00 €
25 G
238,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH2Br)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.96
Beilstein:
971085
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 10
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
74-77 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
BrCc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
D44804D44405T5605
α,α′-Dibromo-m-xylene 97%
125911
α,α′-Dibromo-m-xylene
α,α′-Dibromo-p-xylene 97%
D44804
α,α′-Dibromo-p-xylene
α,α′-Dibromo-o-xylene 97%
D44405
α,α′-Dibromo-o-xylene
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
solid
form
-
bp
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
74-77 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
91-94 °C (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
greener alternative product score
old score: 10
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
-
greener alternative product score
-
greener alternative product score
-
Descrizione generale
α,α′-Dibromo-m-xylene can cross-link and cyclize peptides containing two cysteine residues[1].
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Atom Economy” and “Safer Solvents and Auxiliaries”. Click here to view its DOZN scorecard.
Applicazioni
α,α′-Dibromo-m-xylene has been used in preparation of four novel dinuclear half-titanocenes with meta- and orthoxylene bridges as new metallocenes[2]. It was used in the synthesis of dissymmetrical bis-macrocyclic salt[3].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of new dinuclear half-titanocene complexes with ortho- and meta-xylene linkages and investigation of styrene polymerization.
Linh NTB, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(21), 3438-3443 (2009)
Bis-aminals: efficient tools for bis-macrocycle synthesis.
Le Baccon M, et al.
New. J. Chem., 25(9), 1168-1174 (2001)
Florian P Seebeck et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(22), 7150-7151 (2006-06-01)
Dehydroalanine is a nonproteinogenic amino acid, but it is a component of a wide variety of natural products with therapeutic activities. Indeed, this alpha,beta-unsaturated residue is a highly versatile building block due to its rigidifying effect on peptide backbones and