Documenti fondamentali
105023
Sigma-Aldrich
Bromomaleic anhydride
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
Scegli un formato
10 G
91,90 €
50 G
289,10 €
91,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
91,90 €
50 G
289,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HBrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
91,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3