551473
QuadraPure® AK
50-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
2,4-Butanedione resin, Activated ketone, polymer-bound
Scegli un formato
183,40 €
Prezzo di listino262,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
183,40 €
Prezzo di listino262,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Nome Commerciale
QuadraPure®
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Grado di funzionalizzazione
2.0-3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
50-90 mesh
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?