545716
3-Bromobenzenesulfonyl chloride
96%
Scegli un formato
13,25 €
Prezzo di listino26,50 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
13,25 €
Prezzo di listino26,50 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.593 (lit.)
P. ebollizione
90-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C
Densità
1.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-(3-bromophenyl)-5-n-butylfuran
- 2-(3-bromophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
- 3-bromo-4-(3-bromophenyl)thiophene
- 2,5-bis(3-bromophenyl)-1-methylpyrrole
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?