Documenti fondamentali
551082
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +132°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-13(2)16(18)17(19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16,19H,18H2,1-2H3/t16-/m1/s1
LNQVZZGGOZBOQS-MRXNPFEDSA-N
Note legali
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)