Documenti fondamentali
186708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
96%
Sinonimo/i:
L-Valinol
Scegli un formato
1 G
31,01 €
5 G
83,00 €
25 G
401,00 €
31,01 €
Prezzo di listino44,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,01 €
5 G
83,00 €
25 G
401,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Beilstein:
1719137
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,01 €
Prezzo di listino44,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Attività ottica
[α]25/D +10°, c = 10 in H2O
Purezza ottica
ee: 95% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4548 (lit.)
P. ebollizione
81 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol can be used to prepare:
  • Imines and oxazolines by reacting with aldehydes and nitriles, respectively.[1][2]
  • Chiral oxazoline derived multidentate ligands containing cyclophosphazene moiety.[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 34, 2015-2015 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 192-192 (1989)
Asymmetric synthesis of alpha-substituted o-methoxybenzyl alcohols via stereoselective additions to kinetically resolved o-anisaldehyde (tricarbonyl) chromium
Davies SG and Goodfellow CL
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1, 192-194 (1989)
Enantioselective palladium catalysed allylic substitution with thienyl oxazoline ligands
Frost CG and Williams JMJ
Tetrahedron Letters, 34(12), 2015-2018 (1993)
Dheeraj Kumar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(37), 13899-13912 (2014-08-12)
Chiral oxazoline based bi and hexadentate ligands built on cyclophosphazene cores have been synthesized and characterized. (NPPh2)2[NP(m-OC6H4C(O)OCH3)2] (1) was prepared by the reaction of gem-(NPPh2)2(NPCl2) with methyl-3-hydroxy benzoate in the presence of Cs2CO3. Compound 1 was converted to the dicarboxylic