Documenti fondamentali
546968
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
Scegli un formato
5 G
62,40 €
25 G
163,00 €
62,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
62,40 €
25 G
163,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
102-104 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)