Documenti fondamentali
133698
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
p-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Scegli un formato
5 G
31,70 €
100 G
120,00 €
500 G
99,50 €
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
31,70 €
100 G
120,00 €
500 G
99,50 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.07
Beilstein:
511583
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39092438
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
141 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of precursors for the 3,4-pyridyne generation[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of functionalized 3, 4-pyridynes via 2-magnesiated diaryl sulfonates.
Lin W, et al.
Tetrahedron, 63(13), 2787-2797 (2007)
Tsurng-Juhn Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 90, 428-435 (2014-12-03)
Hepatitis B virus (HBV) is a causative reagent that frequently causes progressive liver diseases, leading to the development of acute, chronic hepatitis, cirrhosis, and eventually hepatocellular carcinoma (HCC). Despite several antiviral drugs including interferon-α and nucleotide derivatives are approved for