162299
1-Chloro-3-fluorobenzene
99%
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
126-128 °C (lit.)
Densità
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?