Documenti fondamentali
546909
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.00
Beilstein:
2643544
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
136-143 °C (lit.)
Densità
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)