Documenti
310891
Sigma-Aldrich
10-Bromo-1-decanol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Decamethylene bromohydrin
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.18
Beilstein:
1738593
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
10-Bromo-1-decanol was used in the synthesis of (11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kenji Mori
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 73(12), 2727-2730 (2009-12-08)
(11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella), was synthesized from commercially available 10-bromo-1-decanol in a 27% overall yield (8 steps). The synthesis was achieved by using 10-iododecanal, trimethylsilylacetylene and (Z)-1-bromo-1-butene as the key building blocks, employing