Documenti
700517
Sigma-Aldrich
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzotrifluoride-13C6, (phenyl-13C6)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13C6F3H4NO2
Peso molecolare:
197.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
38-40  °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)11(12)13/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
XKYLCLMYQDFGKO-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup