Documenti fondamentali
544418
Sigma-Aldrich
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3COC(=CHC6H5)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. ebollizione
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-9(13)12(10(2)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3
NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Benzylidene-2,4-pentanedione (BPD) can be prepared by reacting benzaldehyde with 2,4-pentanedione in the presence of a base.[1]
Applicazioni
3-Benzylidene-2,4-pentanedione may be used in the preparation of:
  • Five membered cyclic oxyphosphoranes by reacting with phosphonite esters.[2]
  • 5-Hydroxy-N-substituted-2H-pyrrol-2-ones by reacting with alkyl isocyanides.[3]
  • 3-Benzylidene-2,4-bis (trimethylsilyloxy)-1,4-pentadiene via trimethylsilylation.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
3-Benzylidene-2, 4-bis (trimethylsilyloxy)-1, 4-pentadiene; Synthesis and its diene-transmissive Diels-Alder reaction.
Tsuge O, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 2, 239-242 (1983)
5-Hydroxy-2H-pyrrol-2-ones and not 2-aminofurans are the cycloaddition products between alkyl isocyanides and benzyliden-1,3-diketones.
Quai M, et al.
Tetrahedron Letters, 45(7), 1413-1416 (2004)
Stereoisomerism at phosphorus in cyclic oxyphosphoranes. Reaction of phosphonite and phosphinite esters with 3-benzylidene-2, 4-pentanedione.
Ramirez F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(5), 1275-1280 (1968)