537594
tert-Butyl acetoacetate
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
TBAA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
98%
Limite di esplosione
8 % (lit.)
Impurezze
≤0.20% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-38 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- various acetoacetic acid derivatives
- acetoacetates
- acetoacetamides
- 1-(diethylamino)-2-acetoacetoxypropane
- (S)-tert-butyl 3-hydroxybutyrate
- benzothiazole β-keto ester derivatives
- 3,4-disubstituted pyrroles
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter