188204
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
98%
Sinonimo/i:
(p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, TosMIC, Tosylmethyl isocyanide
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
109-113 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton
- as reagent in the preparation of biologically active pyrroles and imidazoles
- as the isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction employing sugar-derived aldehydes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges