Documenti fondamentali
543055
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate
96%
Scegli un formato
5 G
32,20 €
32,20 €
Prezzo di listino46,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
32,20 €
About This Item
Formula condensata:
NCC3H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,20 €
Prezzo di listino46,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
217 °C (lit.)
Densità
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate (ethyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate) is an alkyl 1-cyanocyclopanecarboxylate. It can be prepared by reacting ethyl cyanoacetate, 1,2-dibromoethane, potassium carbonate and DMSO.[1]
Applicazioni
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate may be used as a monomer in the preparation of poly(ethyl trimethylene-1-cyano-1-carboxylate)s.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anionic ring-opening polymerization of alkyl 1-cyanocyclopropanecarboxylates
Kagumba LC and Penelle J.
Macromolecules, 38.11, 4588-4594 (2005)