Documenti fondamentali
542229
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Chlorophenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethane-1,2-dione
Scegli un formato
25 G
50,50 €
50,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
50,50 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4(CO)2C6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
119-123 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C16H13ClO4/c1-20-13-8-7-10(9-14(13)21-2)15(18)16(19)11-5-3-4-6-12(11)17/h3-9H,1-2H3
ULVSCSFZMZRZHJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil (CDMB, o-chlorobenzveratroin[1]) is a specific inhibitor of human carboxylesterase-2 (hCE-2).[2]
Applicazioni
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil (2-Chloro-3,4-dimethoxybenzil) may be used in the synthesis of 2-(2-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)quinoxaline[3] and 3-(2-chlorophenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-2,5-diphenylcyclopenta-2,4-dienone.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quan-Gang Zhu et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(3), 532-536 (2007-03-03)
There is increasing evidence that epidermal carboxylesterase may be involved in the stereoselective hydrolysis of prodrugs in percutaneous absorption. The present study was designed to evaluate the stereoselective characteristics and mechanisms of ketoprofen ethyl ester hydrolysis by epidermal carboxylesterase expressed
2-(2-Chlorophenyl)-3-(3, 4-dimethoxyphenyl) quinoxaline.
Cantalupo SA, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o2184-o2184 (2010)
Microwave-Assisted Synthesis of Functionalized Shvo-Type Complexes.
Cesari C, et al.
Organometallics, 33(11), 2814-2819 (2014)
Mixed benzoins. Ix. Meso chloro derivatives.
Buck JS and Ide WS.
Journal of the American Chemical Society, 54(11), 4359-4365 (1932)