381802
3,3′-Dimethoxybenzil
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C(=O)C(=O)c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-5-11(9-13)15(17)16(18)12-6-4-8-14(10-12)20-2/h3-10H,1-2H3
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3