Documenti fondamentali
541710
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
97%
Scegli un formato
5 G
82,90 €
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
82,90 €
About This Item
Formula condensata:
(F3C)2C(C6H3(NH2)OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
245-248 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1O)C(c2ccc(O)c(N)c2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,7-1-3-11(24)9(22)5-7)8-2-4-12(25)10(23)6-8/h1-6,24-25H,22-23H2
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, also referred to as 4,4′-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2,2-propanediyl)bis(2-aminophenol), is an aromatic diamine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yang-Yen Yu et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
High-transparency soluble polyimide with COOH and fluorine functional groups and TiO2-SiO2 composite inorganic nanoparticles with high dielectric constants were synthesized in this study. The polyimide and inorganic composite nanoparticles were further applied in the preparation of organic-inorganic hybrid high dielectric