Documenti fondamentali
444073
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
95%
Scegli un formato
5 G
40,00 €
40,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
40,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Impurezze
3% xylene
P. ebollizione
160-164 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
imide
Stringa SMILE
OCCN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
A new synthesis and crystal structure of n-(2-hydroxyethyl) succinimide.
Pitkanen M, et al.
Tetrahedron, 44(1), 261-265 (1988)