Documenti fondamentali
476323
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline
98%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene, 1,3-Bis(p -aminophenoxy)benzene, 1,3-Phenylene bis(p -aminophenyl) ether, 4,4′-(m -Phenylenedioxy)dianiline, m -Bis(p -aminophenoxy)benzene
Scegli un formato
100 G
248,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
248,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OC6H4NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Oc2cccc(Oc3ccc(N)cc3)c2)cc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-8-15(9-5-13)21-17-2-1-3-18(12-17)22-16-10-6-14(20)7-11-16/h1-12H,19-20H2
WUPRYUDHUFLKFL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)