Documenti fondamentali
386669
Sigma-Aldrich
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)dianiline
97%
Sinonimo/i:
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane, 4′,4′′′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(4-phenoxyaniline)
Scegli un formato
5 G
35,55 €
35,55 €
Prezzo di listino71,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
35,55 €
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
35,55 €
Prezzo di listino71,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)