Documenti fondamentali
540846
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylbutane
≥94%
Sinonimo/i:
Hexamethylethane, NSC 62039
Scegli un formato
1 G
141,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
141,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥94%
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
OMMLUKLXGSRPHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey A Manion et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7637-7658 (2015-04-15)
Presented is a combined experimental and modeling study of the kinetics of the reactions of H and CH3 with n-butane, a representative aliphatic fuel. Abstraction of H from n-alkane fuels creates alkyl radicals that rapidly decompose at high temperatures to