Documenti fondamentali
132187
Sigma-Aldrich
2,2,3-Trimethylbutane
≥99%
Sinonimo/i:
Pentamethylethane, Triptane
Scegli un formato
5 G
86,60 €
86,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
86,60 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730756
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
86,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
3.37 psi ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
~7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
80.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−25 °C (lit.)
Densità
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2,3-Trimethylbutane is a highly branched alkane used as fuel additive.[1]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
John E Bercaw et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(36), 11988-11995 (2008-08-14)
InI3 catalyzes the reaction of branched alkanes with methanol to produce heavier and more highly branched alkanes, which are more valuable fuels. The reaction of 2,3-dimethylbutane with methanol in the presence of InI3 at 180-200 degrees C affords the maximally
John H Ahn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(21), 3814-3816 (2009-04-21)
Sailing the seven 'C's: 2,2,3-Trimethylbutane (triptane) selectively forms from dimethyl ether at low temperatures on acid zeolites. Selective methylation at less-substituted carbons, relative rates of methylation to hydrogen transfer as a function of chain size, slow skeletal isomerization, and beta-scission
Selective homologation routes to 2, 2, 3-trimethylbutane on solid acids
Ahn JH, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48, 3814-3816 (2009)
Yinhui Yang et al.
Analytica chimica acta, 988, 121-129 (2017-09-17)
Triptycene-based materials feature favorable physicochemical properties and unique molecular recognition ability that offer good potential as stationary phases for capillary gas chromatography (GC). Herein, we report the investigation of utilizing a π-extended triptycene material (denoted as TQPP) for GC separations.
Xue Xiong et al.
Journal of chromatography. A, 1567, 191-197 (2018-08-14)
This work describes the separation performance of utilizing hexagonal boron nitride (h-BN) as the stationary phase for capillary gas chromatography (GC). The statically coated h-BN column showed moderate polarity and achieved column efficiencies of 3455 plates/m and 3800 plates/m for