257508
2,3,4-Trimethylpentane
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. eboll.
113-114 °C (lit.)
Punto di fusione
−110 °C (lit.)
Densità
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-8H,1-5H3
RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup