540048
(R)-(+)-Propylene oxide
99%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +14°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.366 (lit.)
P. eboll.
33-34 °C (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Accessorio
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves