This is a product of the United States Pharmacopeia supplied as a neat or pure liquid. This material has not been diluted.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 x 0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 388,00 € |
Informazioni su questo articolo
388,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
29.43 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
API family
propylene oxide
autoignition temp.
1378 °F
expl. lim.
37 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description ReagentPlus®, ≥99% | description puriss. p.a., ≥99.5% (GC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - | grade puriss. p.a. |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| autoignition temp. 1378 °F | autoignition temp. 1378 °F | autoignition temp. 1378 °F | autoignition temp. 1378 °F |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.4 °F - Equilibrium method
flash_point_c
-38 °C - Equilibrium method
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-56-9
75-56-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
표준물질 농도가 어떻게 되나요
1 risposta-