110205
(±)-Propylene oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
1378 °F
Limite di esplosione
37 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.366 (lit.)
P. eboll.
34 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles