294047
cis-2,3-Epoxybutane
97%
Sinonimo/i:
cis-β-Butylene oxide, cis-2,3-Dimethyloxirane, cis-2-Butene oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.383 (lit.)
P. eboll.
60-61 °C (lit.)
Punto di fusione
−84-−83 °C (lit.)
Densità
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H]1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Categorie correlate
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves