Documenti
571024
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonic acid
99%
Sinonimo/i:
Sulfuric chlorohydrin
About This Item
Formula condensata:
ClSO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25 °C)
3.3 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Limite di esplosione
37.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
Solubilità
acetic acid: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
Densità
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Chlorosulfonic acid is a strong acid that is synthesized on an industrial scale by reacting sulfur trioxide and dry hydrogen chloride gas in an equimolar ratio. It can act as a sulfonating, dehydrating, oxidizing and chlorinating agent. It is reported to be a better electrophilic olefin cyclization agent in comparison to other sulfonic acids. Its infrared spectra in the solid, liquid and gaseous state have been recorded in the region 4000-400cm-1.
Applicazioni
Chlorosulfonic acid may be used in the following processes:
  • Synthesis of di-n-butyl ammonium chlorosulfonate, a secondary amine ionic liquid.
  • To prepare sulfonated polyethersulfone (SPES) with enhanced hydrophilic property.
  • To attach sulfate group to silk fibroin for improving its anticoagulant ability.
  • As a catalyst to prepare substituted coumarin, via von Pechmann condensation between phenol and β-ketoester.
  • As a substitute to acid catalyst in Biginelli reaction to prepare 3,4dihydropyrimidines.
Confezionamento
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chlorosulfonic acid-catalysed one-pot synthesis of coumarin.
Kotharkar SA, et al.
Mendeleev Communications, 16(4), 241-242 (2006)
Chlorosulfonic acid catalyzed highly efficient solvent-free synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-one and thiones.
Kotharkar SA, et al.
Ukrainica Bioorganica Acta, 2, 17-21 (2006)
Polyethersulfone sulfonated by chlorosulfonic acid and its membrane characteristics.
Guan R, et al.
European Polymer Journal, 41(7), 1554-1560 (2005)
Infrared spectra of methane-, fluoro-, and chlorosulfonic acids.
Chackalackal SM and Stafford FE.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4815-4819 (1966)
Chlorosulfonic acid as a convenient electrophilic olefin cyclization agent.
Linares-Palomino PJ, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6651-6655 (2003)