Documenti fondamentali
539554
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5370 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Densità
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)