C26801
3-Chlorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. eboll.
225 °C (lit.)
Densità
1.367 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter