539317
n-Propyltriethoxysilane
97%
Sinonimo/i:
Triethoxypropylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
179-180 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-9H2,1-4H3
NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
137.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?