91877
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
3,3,3-Trifluoropropyl-trimethoxysilane
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.355
P. ebollizione
144 °C (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CO[Si](CCC(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C6H13F3O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
JLGNHOJUQFHYEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?