Documenti fondamentali
175579
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
99%
Sinonimo/i:
Methyltriethoxysilane
Scegli un formato
50 G
50,10 €
250 G
81,00 €
50,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
50,10 €
250 G
81,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3Si(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.30
Beilstein:
1742453
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.383 (lit.)
P. ebollizione
141-143 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Triethoxymethylsilane is an organosilane that can be used to prepare:
  • An oxidizing catalyst known with excellent features such as selectivity, stability, and recyclability.[1]
  • A hydrogel heterogeneous platinum catalyst applicable in the chemoselective hydrogenation of nitroarenes.[2]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Silia Cat TEMPO: An Effective and Useful Oxidizing Catalyst
Michaud A, et al.
Organic Process Research & Development, 11(4), 766-768 (2007)
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
advanced synthesis and catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that