Documenti fondamentali
667420
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
98%
Sinonimo/i:
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octyl)silane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octyl)silane
Scegli un formato
5 G
189,00 €
25 G
613,00 €
189,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
189,00 €
25 G
613,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19F13O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
189,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344
Densità
1.3299 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H19F13O3Si/c1-4-28-31(29-5-2,30-6-3)8-7-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h4-8H2,1-3H3
AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane(FOTS) is a fluorinated alkyl silane that is majorly used for improving the wettability of the substrate by lowering the surface energy. It facilitates a superhydrophobic coating by enriching the surface with CF3 group and a water contact angle above 150°.[1][2][3]
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octyl)silane (POTS) is a fluorine based polymer. POTS possesses low surface free energy leading to its anti-adhesive behavior to polar and non-polar substances. It shows very good weathering stability on account of the carbon- fluorine bond. POTS hydrolyzes in wet environment to form silane based film and self healing anticorrosive polymers, the film formed from the hydrolysis and polycondensation of POTS and water is hydrophobic in nature. This wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates and hence providing corrosion protection to metal substrate.
Applicazioni
POTS can be used as a silane based coating on poly(vinylidene fluoride) (PVDF) to synthesize a membrane for the removal of hazardous volatile organic compounds.[1] Glass substrates can be modified with POTS to increase the contact angle for 3D reactive inkjet printing of polydimethylsiloxane (PDMS).[4] It can also be used in the synthesis of superhydrophobic carbon nanotubes(CNT) hollow membranes for membrane desalination (MD) as eco-friendly products of fresh water.[3] It is deposited on the roughened surface of titanium to render it superhydrophobic. POTS may be used as a component of fluorine modified ORMOCER (Organically Modified Ceramics) coating materials.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
3D reactive inkjet printing of polydimethylsiloxane.
Sturgess C, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(37), 9733-9743 (2017)
Tian Li et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6442), 760-763 (2019-05-28)
Reducing human reliance on energy-inefficient cooling methods such as air conditioning would have a large impact on the global energy landscape. By a process of complete delignification and densification of wood, we developed a structural material with a mechanical strength
Enhancing membrane performance in removal of hazardous VOCs from water by modified fluorinated PVDF porous material.
Al-Gharabli S, et al.
Journal of Membrane Science , 556, 214-226 (2018)
Lin Wang et al.
Science advances, 6(29), eabb2307-eabb2307 (2020-08-25)
Many natural surfaces are capable of rapidly shedding water droplets-a phenomenon that has been attributed to the presence of low solid fraction textures (Φs ~ 0.01). However, recent observations revealed the presence of unusually high solid fraction nanoscale textures (Φs
Rubing Xi et al.
Journal of colloid and interface science, 563, 42-53 (2019-12-23)
The mechanically robust nanocoatings with high transmittance and superhydrophobic self-cleaning are widely desired in daily-life and industry. However, to the state-of-art, it is still a great challenge to develop a simple and cost-effective approach to construct a multifunctional nanocoating due
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf