538795
2-Trifluoromethyl-2-propanol
96%
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3335 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?