Documenti fondamentali
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
Sinonimo/i:
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Scegli un formato
100 MG
55,00 €
55,00 €
Prezzo di listino110,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
55,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,00 €
Prezzo di listino110,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)