Product No. 537691 is required to have a purity greater than 90%, and Product No. 109991 need only have a purity of around 80%. Aside from the purity specification, all other specifications are the same.
537691
2,6-Dimethyl-4-heptanone
technical grade
Sinonimo/i:
Diisobutyl ketone, Isovalerone
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
745 °F
Composizione
- 2,6-Dimethyl-4-heptanone (main component)
- 4,6-Dimethyl-2-heptanone (secondary component)
- 3,3,5-Trimethylcyclohexanone (minor component)
Limite di esplosione
0.8-6.2 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
165-170 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the difference between Product Nos. 537691 and 109991?
1 risposta-
Utile?
-
-
What other names does 2,6-Dimethyl-4-heptanone (Product No. 537691) have?
1 risposta-
2,6-Dimethyl-4-heptanone is also called Diisobutyl ketone and Isovalerone.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.