Documenti fondamentali
224421
Sigma-Aldrich
sec-Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
2-Butylmagnesium chloride, Chloro(1-methylpropyl)magnesium, sec-Butylchloromagnesium
Scegli un formato
100 ML
275,00 €
800 ML
491,00 €
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
275,00 €
800 ML
491,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.87
Beilstein:
3600265
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in diethyl ether
Densità
0.828 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
MJHZUYZQMNONPK-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
sec-Butylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent, it can be used in:
  • Metal catalyzed cross-coupling reactions with non-activated aryl chlorides.[1][2]
  • The synthesis of various alkoxytrichlorosilanes by reacting with tetrachlorosilane and alcohols.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
35 years of palladium-catalyzed cross-coupling with Grignard reagents: how far have we come?
Knappke CEI and von Wangelin AJ
Chemical Society Reviews, 40(10), 4948-4962 (2011)
Versatile method for introduction of bulky substituents to alkoxychlorosilanes
Masaoka S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(1-2), 182-192 (2006)
An unprecedented iron-catalyzed cross-coupling of primary and secondary alkyl Grignard reagents with non-activated aryl chlorides
Perry MC, et al.
Tetrahedron Letters, 53(33), 4436-4439 (2012)
Jee Myung Yang et al.
BMC ophthalmology, 17(1), 101-101 (2017-06-28)
Physical cooling of the eye surface relieves ocular discomfort, but translating this event to drug treatment of dry eye discomfort not been studied. Here, we synthesized a water-soluble TRPM8 receptor agonist called cryosim-3 (C3, 1-diisopropylphosphorylnonane) which selectively activates TRPM8 (linked
Articoli
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.